Läs mer
L-Cystin, LoGiCal
Produktkod. 30462365
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30462365 10 mg
1 options
Produktkod. 30462365 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0024.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
LoGiCal levererar certifierade referensmaterial som du kan lita på som prydliga, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med noggrann dokumentation och expertstöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
L-Cystin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Cystine
CAS 56-89-3
Analyt- eller komponentnamn L-Cystine
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C6 H12 N2 O4 S2
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym L-Cystine, L-Cystine (9 CI, ACI), Cystine, Cystine, L- (8 CI), (-)-Cystine, β,β'-Dithiodialanine;, β,β'-Dithiodialanine;, β,β'-Dithiodialanine;, β,β'-Dithiodialanine;, β,β'-Dithiodialanine;, β,β'-Dithiodialanine;, β,β'-Dithiodialanine;, β,β'-Dithiodialanine;, β,β'-Dithiodialanine;, β,β'-Dithiodialanine;, β,β'-Dithiodialanine;, β,β'-Dithiodialanine;, β,β'-Dithiodialanine;, β,β'-Dithiodialanine;, β,β'-Dithiodialanine;, β,β'-Dithiodialanine;, β,β'-Dithiodialanine;, β,β'-Dithiodialanine;
InChI formel InChI=1 S/C6H12N2O4S2/c7-3(5(9)10)1-13-14-2-4(8)6(11)12/h3-4 H,1-2,7-8H2,(H,9,10)(H,11,12)/t3-,4-/m0/s1
LEDER N[C@@H](CSSC[C@H](N)C(=O)O)C(=O)O
IUPAC-namn (2 R)-2-amino-3-[[(2 R)-2-amino-2-karboxyetyl] disulfanyl] propansyra
Industry Type Kriminalteknik
Molekylvikt (g/mol) 240.3
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 240,0238 g/mol