Läs mer
L-Cystine, MedChemExpress
Produktkod. 16412529
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
16412529 1 g
1 options
Produktkod. 16412529 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYN0394
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
MedChemExpress L-Cystine is an amino acid and intracellular thiol, which plays a critical role in the regulation of cellular processes.
L-Cystine is an amino acid and intracellular thiol, which plays a critical role in the regulation of cellular processes.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Cystine
CAS 56-89-3
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C6H12N2O4S2
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation 0.1 M NaOH : 5 mg/mL (20.81 mM; ultrasonic and adjust pH to 9 with NaOH) ∣0.1 M HCL : 2.5 mg/mL (10.40 mM; ultrasonic and adjust pH to 2 with HCl) ∣DMSO : < 1 mg/mL (insoluble or slightly soluble) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
LEDER N[C@@H](CSSC[C@@H](C(O)=O)N)C(O)=O
Molekylvikt (g/mol) 240.3
Formel vikt 240.3
Procent renhet 97.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder
För användning med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism