Läs mer
L-Cystine, Multi-Compendial, FCC, J.T. Baker™
Produktkod. 15577954 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15577954 1 kg 1kg
1 options
Produktkod. 15577954 Leverantör Avantor J.T.Baker Leverantörsnummer 207306
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Cystine
CAS 56-89-3
Molekylformel C6H12N2O4S2
Förpackning Poly flaska
Synonym l-cystine, cystine, l-dicysteine, l-cystin, cystine acid, cysteine disulfide, oxidized l-cysteine, beta,beta'-dithiodialanine, h-cys-oh 2, l-cysteine disulfide
InChI-nyckel LEVWYRKDKASIDU-IMJSIDKUSA-N
LEDER C(C(C(=O)O)N)SSCC(C(=O)O)N
IUPAC-namn (2R)-2-amino-3-[[(2R)-2-amino-2-karboxietyl]disulfanyl]propansyra
Molekylvikt (g/mol) 240.292
Kvantitet 1 kg
PubChem CID 67678
ChEBI CHEBI:16283
Formel vikt 240.3
Kvalitet FCC/Multi-Compendial