Läs mer
L-Cystin, specificerat enligt Ph.Eur:s krav.
Produktkod. 15299916 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15299916 100 g 100g
15289916 25 g 25g
15279916 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15299916 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 406161000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-09-2026
CAS: 56-89-3 | C6H12N2O4S2 | 240,292 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 56-89-3
Molekylformel C6H12N2O4S2
Molekylvikt (g/mol) 240.292
InChI-nyckel LEVWYRKDKASIDU-IMJSIDKUSA-N
Synonym l-cystine, cystine, l-dicysteine, l-cystin, cystine acid, cysteine disulfide, oxidized l-cysteine, beta,beta'-dithiodialanine, h-cys-oh 2, l-cysteine disulfide
PubChem CID 67678
ChEBI CHEBI:16283
IUPAC-namn (2R)-2-amino-3-[[(2R)-2-amino-2-karboxietyl]disulfanyl]propansyra
LEDER C(C(C(=O)O)N)SSCC(C(=O)O)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Cystine
Smältpunkt 260,0 °C till 261,0 °C
Ammonium Max 200 ppm.
Tungmetaller (som Pb) Max 10 ppm.
Infrarött spektrum Autentisk
Järn (Fe) Max 10 ppm.
Förlust vid torkning 0,5% max. (1 g, 105 °C)
Linjär formel [-SCH2CH(NH2)CO2H]2
Specifik rotation −224.00
Sulfat 300 ppm max.
Sulfaterad ask 0,1% max. (1 g)
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 0,112 g/l (25 °C), 24 mg/100 ml (50 °C). Övrig löslighet: 52 mg/100 ml vatten (75 °C), 114 mg/100 ml vatten (100 °C), löslig i vattenlösningar <pH 2, löslig i mineralsyror, alkalier och ammoniumhydroxid, olöslig i etanol, dietyleter och b
Specifikt rotationsförhållande −224,00 (20,00 °C c=2; 1 M HCL torr.sub.)
Kvantitet 100 g
Formel vikt 240.3
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.