Läs mer
L-Cystin, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7077266 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15289916 25 g 25g
15299916 100 g 100g
15279916 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15289916 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 406160250
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 56-89-3 | C6H12N2O4S2 | 240.292 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 56-89-3
Molekylformel C6H12N2O4S2
Molekylvikt (g/mol) 240.292
InChI-nyckel LEVWYRKDKASIDU-IMJSIDKUSA-N
Synonym l-cystine, cystine, l-dicysteine, l-cystin, cystine acid, cysteine disulfide, oxidized l-cysteine, beta,beta'-dithiodialanine, h-cys-oh 2, l-cysteine disulfide
PubChem CID 67678
ChEBI CHEBI:16283
IUPAC-namn (2R)-2-amino-3-[[(2R)-2-amino-2-karboxietyl]disulfanyl]propansyra
LEDER C(C(C(=O)O)N)SSCC(C(=O)O)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Cystine
Smältpunkt 260.0°C to 261.0°C
Ammonium 200ppm max.
Tungmetaller (som Pb) 10ppm max.
Infrarött spektrum Authentic
Järn (Fe) 10ppm max.
Förlust vid torkning 0.5% max. (1 g, 105°C)
Linjär formel [-SCH2CH(NH2)CO2H]2
Specifik rotation −224.00
Sulfat 300ppm max.
Sulfaterad ask 0.1% max. (1 g)
Löslighetsinformation Solubility in water: 0.112g/l(25°C), 24mg/100mL(50°C). Other solubilities: 52 mg/100mL water (75°C),114 mg/100mL water(100°C), soluble in aq. solutions <ph 2, soluble in mineral acids, alkalis, ammonium hydrox, ide,, insoluble in ethanol, diethyl ether, b
Specifikt rotationsförhållande −224.00 (20.00°C c=2;1 M HCL dry.sub.)
Kvantitet 25 g
Formel vikt 240.3
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.