Läs mer
L-Cystin, TRC
Produktkod. 17997904
Change view
Kvantitet:
10 mg
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17997904 25 g
17967254 10 mg
17908774 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17997904 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC99786025G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 56-89-3
Molekylformel C6 H12 N2 O4 S2
Molekylvikt (g/mol) 240.3
IUPAC-namn (2R)-2-amino-3-[[(2R)-2-amino-2-karboxyetyl] disulfanyl] propansyra
LEDER N[C@@H](CSSC[C@H](N)C(=O)O)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Cystine
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Synonym L-Cystine, Acetylcysteine Imp. A (EP), Cystine, L- (8CI), (-)-Cystine, 3,3'-Dithiobis(2-aminopropanoic acid), Bis(β-amino-β-carboxyethyl) disulfide, Cystine, Cystine acid, Dicysteine, L-(-)-Cystine, L-Alanine, 3,3'-dithiobis-, L-Cysteine disulfide, L-Cystin, NSC 13203, Oxidized L-cysteine, Propanoic acid, 3,3'-dithiobis[2-amino-, [R-(R*,R*)]-, [R-(R*,R*)]-3,3'-Dithiobis[2-aminopropanoic acid], l-Cystine, β,β'-Diamino-β,β'-dicarboxydiethyl disulfide, β,β'-Dithiodialanine
InChI formel InChI=1S/C6H12N2O4S2/c7-3(5(9)10)1-13-14-2-4(8)6(11)12/h3-4H,1-2,7-8H2,(H,9,10)(H,11,12)/t3-,4-/m0/s1
Kvantitet 25 g
Formel vikt 240.0238
Procent renhet >95%