Läs mer
L-Cystine (White Crystals or Cryst. Powder), Fisher BioReagents
Produktkod. 10204683
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10204683 100 g 100g
1 options
Produktkod. 10204683 Leverantör Fisher BioReagents Leverantörsnummer BP377100
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This amino acid is suitable for use in tissue culture systems requiring additives.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Cystine
Smältpunkt 260°C
Ammonium 0.02% max.
CAS 56-89-3
Arsenik (As) 1ppm max.
Färg White
Tungmetaller (som Pb) 10ppm max.
Tändningsrester 0.1% max.
Identifiering Pass Test
Analysprocentintervall 98.5 to 101.0 %
Förlust vid torkning 0.3% max.
Andra aminosyror Chromatographically not detectable
Molekylformel C6H12N2O4S2
Förpackning Glass Bottle
Specifik rotation -215 to -225° (+ or -)
Merck Index 15, 2779
Tillstånd för lösning (%T) 98.0% min.
Synonym l-cystine, cystine, l-dicysteine, l-cystin, cystine acid, cysteine disulfide, oxidized l-cysteine, beta,beta'-dithiodialanine, h-cys-oh 2, l-cysteine disulfide
Alfa vektor Cystine
InChI-nyckel LEVWYRKDKASIDU-IMJSIDKUSA-N
LEDER C(C(C(=O)O)N)SSCC(C(=O)O)N
IUPAC-namn (2R)-2-amino-3-[[(2R)-2-amino-2-carboxyethyl]disulfanyl]propanoic acid
Molekylvikt (g/mol) 240.292
Kvantitet 100 g
PubChem CID 67678
ChEBI CHEBI:16283
Formel vikt 240.29
Procent renhet 98.5 to 101.0%
Fysisk form Powder