Läs mer
MedChemExpress L-DABA
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Molekylvikt (g/mol) | 118.13 g/mol |
| Frakt skick | Room temperature |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| CAS | 1758-80-1 |
| Produkttyp | Natural Products |
| Renhet | 98.0% |
| Löslighet | H2O : 1 mg/mL (8.47 mM∣Need ultrasonic) |
| Synonym | L-2,4-Diaminobutyric acid |
| Mål | GABA Receptor∣Endogenous Metabolite |
| Visa mer |