Läs mer
L-Daunosamine, Hydrochoride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | L-Daunosamine, Hydrochoride |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H13NO3.ClH/c1-3-6(9)4(7)2-5(8)10-3;/h3-6,8-9H,2,7H2,1H3;1H/t3-,4-,5?,6+;/m0./s1 |
| Formel vikt | 183.0662 |