Läs mer
L-Dehydro Ascorbic Acid-13C6 (Technical Grade), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | L-Dehydro Ascorbic Acid-13C6 |
| CAS | 1217529-45-7 |
| Molekylformel | 13C6 H6 O6 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | Dehydro-L-ascorbic Acid-13C6, L-threo-2,3-Hexodiulosonic Acid-13C6 γ-Lactone, Oxidized Ascorbic Acid-13C6, Oxidized Vitamin C-13C6 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6O6/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5/h2,5,7-8H,1H2/t2?,5-/m1/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1 |
| LEDER | [13CH2]([13CH]([13C@@H]1[13C](=O)[13C](=O)[13C](=O)O1)O)O |
| IUPAC-namn | (5R)-5-(1,2-dihydroxyethyl-1,2-13C2)furan-2,3,4(5H)-trione-2,3,4,5-13C4 |
| Molekylvikt (g/mol) | 180.06 |
| Formel vikt | 180.04 |