Läs mer
L-Dehydro askorbinsyra (>90 %), TRC
Produktkod. 30133349
Change view
Kvantitet:
250 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30133349 1 g
17938584 500 mg
17957614 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30133349 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD2292501G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-07-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 490-83-5
Molekylformel C6 H6 O6
Molekylvikt (g/mol) 174.11
Synonym L-threo-2,3-Hexodiulosonic acid γ-lactone, Dehydroascorbic acid, L- (8CI), DHAA, Dehydro-L-ascorbic acid, Dehydroascorbic acid, L-Ascorbic acid, dehydro-, L-Ascorbic acid, oxidized, L-Dehydroascorbic acid, L-threo-Dehydroascorbic acid, Oxidized ascorbic acid, Oxidized vitamin C
IUPAC-namn (5R)-5-[(1S)-1,2-dihydroxyetyl]oxolane-2,3,4-trion
LEDER OC[C@H](O)[C@H]1OC(=O)C(=O)C1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dehydroascorbic Acid
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C6H6O6/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5/h2,5,7-8H,1H2/t2-,5+/m0/s1
Formel vikt 174.0164
Procent renhet >95%