Läs mer
L-dihydroorotisk syra, 98 %
Produktkod. 15446898
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15446898 5 g 5g
15436898 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15446898 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H60429.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 5988-19-2 | C5H6N2O4 | 158,113 g/mol
L-dihydroorotinsyra en metabolit.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
L-Dihydroorotinsyra en metabolit.
Löslighet Löslig i vatten (delvis
) och dimetylformamid.
Anmärkningar
Förvaras i rumstemperatur. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5988-19-2
Molekylformel C5H6N2O4
Molekylvikt (g/mol) 158.113
MDL-nummer MFCD00085339
InChI-nyckel UFIVEPVSAGBUSI-REOHCLBHSA-N
Synonym l-dihydroorotic acid, s-2,6-dioxohexahydropyrimidine-4-carboxylic acid, l-dihydroorotate, dihydro-l-orotic acid, s-dihydroorotic acid, l-hydroorotic acid, s-dihydroorotate, hydroorotic acid, l, 4s-2,6-dioxo-1,3-diazinane-4-carboxylic acid, s-4,5-dihydroorotate
PubChem CID 439216
ChEBI CHEBI:17025
IUPAC-namn (4S)-2,6-dioxo-l,3-diazinan-4-karboxylsyra
LEDER C1C(NC(=O)NC1=O)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Dihydroorotic acid
Smältpunkt 254 °C till 255 °C (dekomposition)
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Löslig i vatten (delvis) och dimetylformamid.
Formel vikt 158.11
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.