Läs mer
L-dihydroorotisk syra, TRC
Produktkod. 30385913
Change view
Kvantitet:
100 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30385913 100 mg
30370587 250 mg
30375042 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30385913 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD451530100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5988-19-2
Molekylformel C5H6N2O4
Molekylvikt (g/mol) 158.11
Synonym (4S)-Hexahydro-2,6-dioxo-4-pyrimidinecarboxylic Acid, L-5,6-Dihydroorotic Acid, L-Dihydroorotate
LEDER O=C([C@H](CC(N1)=O)NC1=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Dihydroorotic acid
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C5H6N2O4/c8-3-1-2(4(9)10)6-5(11)7-3/h2H,1H2,(H,9,10)(H2,6,7,8,11)/t2-/m0/s1
Formel vikt 158.0328