Läs mer
L-Dopa-2,5,6,alpha,beta,beta-d6, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Levodopa-D6 |
| CAS | 713140-75-1 |
| Molekylformel | C9 D6 H5 N O4 |
| Kvantitet | 0.01 g |
| Synonym | L-Tyrosine-α,β,β,2,3,6-d6, 5-hydroxy- (9 CI), 5-Hydroxy-L-tyrosine-α,β,β,2,3,6-d6, L-Dihydroxyphenylalanine-2H6, (2 S)-2-Amino-3-(3,4-dihydroxyphenyl-2,5,6-d3)propanoic-2,3,3-d3 acid, Levodopa-d6, Levodopa-D6, L-Dopa-d6, L-Dopa-2,5,6,α,β,β-d6 |
| InChI formel | InChI=1 S/C9H11NO4/c10-6(9(13)14)3-5-1-2-7(11)8(12)4-5/h1-2,4,6,11-12 H,3,10H2,(H,13,14)/t6-/m0/s1/i1D,2 D,3D2,4 D,6 D |
| LEDER | [2 H]c1c([2 H])c(c([2 H])c(O)c1O)C([2 H])([2 H])[C@]([2 H])(N)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2 S)-2-amino-2,3,3-trideuterio-3-(2,3,6-trideuterio-4,5-dihydroxyphenyl)propanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 203.2249 |
| Formel vikt | 203.1065 g/mol |
| Visa mer |