missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

L-DOPA-2,5,6-d3, TRC

Produktkod. 30379195
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30379195 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30379195 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD533752250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material L-DOPA-2,5,6-d3
CAS 53587-29-4
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C9 2H3 H8 N O4
Kvantitet 250 mg
Synonym L-Tyrosine-2,3,6-d3, 5-hydroxy- (9CI, ACI), 5-Hydroxy-L-tyrosine-2,3,6-d3 (ACI), L-Dihydroxyphenylalanine-2H3, (2S)-2-Amino-3-(3,4-dihydroxyphenyl-2,5,6-d3)propanoic acid, Levodopa-d3, Levodopa-D3 (phenyl-D3), L-Dopa-2,5,6-d3
InChI formel InChI=1S/C9H11NO4/c10-6(9(13)14)3-5-1-2-7(11)8(12)4-5/h1-2,4,6,11-12H,3,10H2,(H,13,14)/t6-/m0/s1/i1D,2D,4D
LEDER [2H]c1c([2H])c(C[C@H](N)C(=O)O)c([2H])c(O)c1O
IUPAC-namn (2S)-2-amino-3-(2,3,6-trideuterio-4,5-dihydroxyphenyl)propanoic acid
Molekylvikt (g/mol) 200.21
Formel vikt 200.0876
Procent renhet >95
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.