Läs mer
R&D Systems™ L-DOPA
Produktkod. 18722494
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
18722494 50 mg
1 options
Produktkod. 18722494 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer 3788/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1195.80 SEK
    1058.40 SEK / 50mg
    Save 137.40 SEK
    11% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Dopamine precursor
Immediate precursor of dopamine, produced by tyrosine hydroxylase. Displays antiParkinsonian activity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-DOPA
CAS 59-92-7
Kvantitet 50 mg
Produktlinje Tocris
Molekylformel C9H11NO4
Formel vikt 197.19
Renhet >99%
Molekylvikt (g/mol) 197.19