Läs mer
L(-)-Epinephrine, 99%
Produktkod. 10434253 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10434253 5 g Glasflaska 5g
10219883 1 g Glasflaska 1g
10740965 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10434253 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 204400050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 51-43-4 | C9H13NO3 | 183.21 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 51-43-4
MDL-nummer MFCD00002204
InChI-nyckel UCTWMZQNUQWSLP-VIFPVBQESA-N
Synonym epinephrine, l-adrenaline, adrenaline, l-epinephrine, adrenalin, levoepinephrine, epinefrina, --adrenaline, adnephrine, chelafrin
PubChem CID 5816
ChEBI CHEBI:28918
IUPAC-namn 4-[(IR)-1-hydroxi-2-(metylamino)etyl]bensen-1,2-diol
LEDER CNCC(C1=CC(=C(C=C1)O)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L(-)-Epinephrine
Namnnotering 99%
Smältpunkt 208.0°C to 211.0°C
Färg Vit till Beige
Förlust vid torkning 1% max. (18 hrs) (0.7 kPa, P2O5)
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C9H13NO3
Linjär formel (HO)2C6H3CH(CH2NHCH3)OH
Kvantitet 5 g
Beilstein 13, 830
Merck Index 15, 3674
Specifikt rotationsförhållande − 51.50 (20.00°C c=4,1M HCl,dry sub)
Specifik rotation − 51.50
Löslighetsinformation Solubility in water: sparingly soluble. Other solubilities: insoluble in alcohol, chloroform, ether and, acetone
Molekylvikt (g/mol) 183.21
Formel vikt 183.21
Procent renhet 99%
Fysisk form Fint kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.