Läs mer
L-(-)-epinefrin-(+)-bitartrat, MP Biomedicals™
Produktkod. 11498302 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11498302 1 g 1g
11408312 5 g 5g
11418312 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11498302 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219516601
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    969.00 SEK
    923.07 SEK / 1g
    Save 45.93 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
En adrenerg receptoragonist
Kemiska identifierare
CAS 51-42-3
Molekylformel C13H19NO9
Molekylvikt (g/mol) 333.29
MDL-nummer MFCD00035077
InChI-nyckel YLXIPWWIOISBDD-NDAAPVSOSA-N
Synonym L-Adrenalin Bitartrate, Adrenaline Acid Tartrate
PubChem CID 124080922
IUPAC-namn (2R,3R)-2,3-dihydroxibutandisyra; 4-[(IR)-1-hydroxi-2-(metylamino)etyl]bensen-1,2-diol
LEDER O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O.CNC[C@H](O)C1=CC=C(O)C(O)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-(-)-epinephrine-(+)-bitartrate
Färg Vitt
Kvantitet 1 g
Formel vikt 333.29
Kvalitet Not Available
Fysisk form Pulver