missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

L-(-)-Adrenalin, TRC

Produktkod. 30005700
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30005700 5 g
30041067 100 mg
30008965 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30005700 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE5885805G
 Begränsad artikel

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 51-43-4
Molekylformel C9 H13 N O3
Molekylvikt (g/mol) 183.2
Synonym Noradrenaline Tartrate Imp. A (EP), 1,2-Benzenediol, 4-[(1R)-1-hydroxy-2-(methylamino)ethyl]-, 1,2-Benzenediol, 4-[1-hydroxy-2-(methylamino)ethyl]-, (R)-, Benzyl alcohol, 3,4-dihydroxy-α-[(methylamino)methyl]-, (-)- (8CI), 4-[(1R)-1-Hydroxy-2-(methylamino)ethyl]-1,2-benzenediol, (-)-(R)-Epinephrine, (-)-3,4-Dihydroxy-α-[2-(methylamino)ethyl]benzyl alcohol, (-)-Adrenaline, (-)-Epinephrine, (R)-Adrenaline, (R)-Epinephrine, Adnephrine, Adrenal, Adrenalin, Adrenaline, Adrenine, Adrin, Ana-Kit, Bosmin, Bronkaid Mist, Chelafrin, Epifrin, Epiglaufrin, Epinefrina, Epinephran, Epinephrine, Epipen, Epirenan, Eppy, Exadrin, Glauposine, Hemisine, Hemostasin, Hemostatin, Hypernephrin, Isoptoepinal, L-Adrenaline, L-Methylaminoethanolcatechol, Levoepinephrine, Levorenen, Levorenin, Levorenine, Levoreninum, Lyodrin, Methylarterenol, Mucidrina, N-[(2R)-2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-hydroxyethyl]-N-methylamine, NSC 62786, Nephridine, Nieraline, Paranephrin, Primatene Mist, R-(-)-Epinephrine, Renaglandin, Renaleptine, Renalina, Renoform, Renostypticin, Renostyptin, Scurenaline, Simplene, Styptirenal, Supracapsulin, Supranephrane, Suprarenaline, Suprarenin, Surrenine, Sus-phrine, Takamina, Vasoconstrictine, Vasotonin, l-1-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-methylaminoethanol, l-Adrenaline, l-Epinephrine, l-Epirenamine
IUPAC-namn 4-[(1R)-1-hydroxy-2-(metylamino)etyl] bensen-1,2-diol
LEDER CNC[C@H](O)c1ccc(O)c(O)c1

Specifikationer

Kemiskt namn eller material L-Adrenaline
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C9H13NO3/c1-10-5-9(13)6-2-3-7(11)8(12)4-6/h2-4,9-13H,5H2,1H3/t9-/m0/s1
Formel vikt 183.0895
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.