missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

L-(+)-Ergothioneine-d3, TRC

Produktkod. 30376907
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30376907 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30376907 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE60000210MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material L-Ergothioneine N-methyl-d3
CAS 1356933-89-5
Molekylformel C9 2H3 H12 N3 O2 S
Kvantitet 10 mg
Synonym 1H-Imidazole-4-ethanaminium, α-carboxy-2,3-dihydro-N,N-dimethyl-N-(methyl-d3)-2-thioxo-, inner salt, (αS)-, (2S)-2-[Dimethyl(trideuteriomethyl)azaniumyl]-3-(2-sulfanylidene-1,3-dihydroimidazol-4-yl)propanoate, (αS)-α-Carboxy-2,3-dihydro-N,N-dimethyl-N-(methyl-d3)-2-thioxo-1H-imidazole-4-ethanaminium inner salt, L-(+)-Ergothioneine-d3, L-Ergothioneine-d3, L-Ergothioneine-D3 (N-methyl-D3), (S)-[1-Carboxy-2-(2-mercaptoimidazol-4-yl)ethyl]dimethyl(methyl-d3)ammonium
InChI formel InChI=1S/C9H15N3O2S/c1-12(2,3)7(8(13)14)4-6-5-10-9(15)11-6/h5,7H,4H2,1-3H3,(H2-,10,11,13,14,15)/t7-/m0/s1/i1D3
LEDER [2H]C([2H])([2H])[N+](C)(C)[C@@H](CC1=CNC(=S)N1)C(=O)[O-]
IUPAC-namn (2S)-2-[dimethyl(trideuteriomethyl)azaniumyl]-3-(2-sulfanylidene-1,3-dihydroimidazol-4-yl)propanoate
Molekylvikt (g/mol) 232.32
Formel vikt 232.1073
Produkttitel
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.