Läs mer
L-(+)-Ergothioneine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | L-(+)-Ergothioneine |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| InChI formel | InChI=1S/C9H15N3O2S/c1-12(2,3)7(8(13)14)4-6-5-10-9(15)11-6/h5,7H,4H2,1-3H3,(H2-,10,11,13,14,15)/t7-/m0/s1 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Formel vikt | 229.0885 |
| Procent renhet | >95% |
| Frakt skick | Room Temperature |