Läs mer
L-Erythrose (~0.1 M solution in water), TRC
Produktkod. 30381412
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30381412 25 mg
1 options
Produktkod. 30381412 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE65014025MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Erythrose
CAS 533-49-3
Molekylformel C4H8O4
Kvantitet 25 mg
Synonym (2S,3S)-2,3,4-Trihydroxybutanal, (+)-Erythrose, L-(+)-Erythrose
InChI formel InChI=1S/C4H8O4/c5-1-3(7)4(8)2-6/h1,3-4,6-8H,2H2/t3-,4+/m1/s1
LEDER OC[C@H](O)[C@H](O)C=O
IUPAC-namn (2S,3S)-2,3,4-trihydroxybutanal
Molekylvikt (g/mol) 120.1
Formel vikt 120.0423
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 0.1 M