Läs mer
L-Erythrulose, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | L-Erythrulose |
| CAS | 533-50-6 |
| Molekylformel | C4H8O4 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | L-Glycerotetrulose, (3S)-1,3,4-Trihydroxy-2-butanone |
| InChI formel | InChI=1S/C4H8O4/c5-1-3(7)4(8)2-6/h3,5-7H,1-2H2/t3-/m0/s1 |
| LEDER | OC[C@H](O)C(=O)CO |
| IUPAC-namn | (3S)-1,3,4-trihydroxybutan-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 120.1 |
| Formel vikt | 120.0423 |