missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
L-Ethionine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | L-Ethionine |
| CAS | 13073-35-3 |
| Molekylformel | C6 H13 N O2 S |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H13NO2S/c1-2-10-4-3-5(7)6(8)9/h5H,2-4,7H2,1H3,(H,8,9)/t5-/m0/s1 |
| LEDER | CCSCC[C@H](N)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2S)-2-amino-4-ethylsulfanylbutanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 163.24 |
| Formel vikt | 163.0667 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?