Läs mer
L-Felinine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | L-Felinine |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| InChI formel | InChI=1S/C8H17NO3S/c1-8(2,3-4-10)13-5-6(9)7(11)12/h6,10H,3-5,9H2,1-2H3,(H,11,12)/t6-/m0/s1 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Formel vikt | 207.0929 |
| Procent renhet | >95% |
| Frakt skick | Room Temperature |