Läs mer
L(-)-fenchone, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10226440 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10226440 50 g Glasflaska 50g
10317610 250 g Glasflaska 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10226440 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 188110500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7787-20-4 | C10H16O | 152.24 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7787-20-4
Molekylformel C10H16O
Molekylvikt (g/mol) 152.24
MDL-nummer MFCD00151104
InChI-nyckel LHXDLQBQYFFVNW-GMSGAONNSA-N
Synonym l-fenchone, 1r-fenchone, 1r,4r-2,2,4-trimethylbicyclo 2.2.1 heptan-3-one, 2r,5r-2,6,6-trimethyl-2,5-methanocyclohexane-1-one
PubChem CID 3034206
IUPAC-namn (1R,4R)-2,2,4-trimetylbicyklo[2.2.1]heptan-3-on
LEDER CC1(C2CCC(C2)(C1=O)C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L(-)-Fenchone
Namnnotering 98+%
Smältpunkt 5°C
Färg Färglös till gul
Densitet 0.9400g/mL, 0.94
Kokpunkt 192°C to 194°C
Flampunkt 52°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1.4610 to 1.463
Kvantitet 50 g
Fieser 08,228
Specifikt rotationsförhållande −50.50° (24°C neat)
Specifik rotation -50.5
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ether
Formel vikt 152.24
Procent renhet 98+%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • L(-)-Fenchone
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.