Läs mer
L-Formiminoglutamic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | L-Formiminoglutamic Acid |
| CAS | 816-90-0 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C6 H10 N2 O |
| Kvantitet | 0.5 mg |
| Synonym | N-(Iminomethyl)-L-glutamic Acid, Formimino-L-glutamic Acid, Formiminoglutamic Acid, N-Formimino-L-glutamic Acid, NSC 334078 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10N2O4/c7-3-8-4(6(11)12)1-2-5(9)10/h3-4H,1-2H2,(H2,7,8)(H,9,10)(H,11,12)/t4-/m0/s1 |
| LEDER | N\C=N\[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2S)-2-[(E)-aminomethyleneamino]pentanedioic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 174.16 |
| Visa mer |