Läs mer
L-fruktos (~1,1 M vattenlösning), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | L-Fructose |
| CAS | 7776-48-9 |
| Molekylformel | C6H12O6 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | L-Fructose, Fructose, L- (8CI), L-arabino-2-Hexulose |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3,5-9,11-12H,1-2H2/t3-,5-,6-/m0/s1 |
| LEDER | OC[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C(=O)CO |
| IUPAC-namn | (3R,4S,5S)-1,3,4,5,6-pentahydroxyhexan-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 180.16 |
| Formel vikt | 180.0634 |
| Visa mer |