Läs mer
L-Fucitol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | L-Fucitol |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H14O5/c1-3(8)5(10)6(11)4(9)2-7/h3-11H,2H2,1H3/t3-,4+,5+,6-/m0/s1 |
| Formel vikt | 166.0841 |