Läs mer
L-Fucose-2-13C, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | L-Fucose-2-13C |
| CAS | 83379-37-7 |
| Molekylformel | 13C C5 H12 O5 |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | L-Galactose-2-13C, 6-deoxy- (9CI), 6-Deoxy-L-galactose-2-13C, L-Fucose-2-13C, L-Galactomethylose-2-13C, (2S,3R,4R,5S)-2,3,4,5-Tetrahydroxyhexanal-2-13C |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12O5/c1-2-3(7)4(8)5(9)6(10)11-2/h2-10H,1H3/t2-,3+,4+,5-,6?/m0/s1/i5+1 |
| LEDER | C[C@@H]1OC(O)[13C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]1O |
| IUPAC-namn | (3S,4R,5R,6S)-6-methyl(3^{13}C)oxane-2,3,4,5-tetrol |
| Molekylvikt (g/mol) | 165.15 |
| Formel vikt | 165.0718 |