Läs mer
Thermo Scientific Chemicals L(-)-fukos, 97 %
Codice prodotto. 10523011 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Kvantitet Förpackning unitSize
10523011 1 g Glasflaska 1g
10184560 5 g Glasflaska 5g
10276370 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10523011 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 225880010
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 2438-80-4 | C6H12O5 | 164,16 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2438-80-4
Molekylformel C6H12O5
Molekylvikt (g/mol) 164.16
MDL-nummer MFCD00135607
InChI-nyckel SHZGCJCMOBCMKK-DHVFOXMCSA-N
Synonym l---fucose, aldehydo-l-fucose, l-galactose, 6-deoxy, 2s,3r,4r,5s-2,3,4,5-tetrahydroxyhexanal, unii-28ryy2iv3f, l---rhodeose, 28ryy2iv3f, l--fucose, l-rhodeose, 3h-fucose
PubChem CID 3034656
ChEBI CHEBI:48204
LEDER C[C@@H]1OC(O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]1O
Specifica
Kemiskt namn eller material L(-)-Fucose
Namnnotering 97%
Smältpunkt 128.0°C to 141.0°C
Färg Beige till Grå-lila
Förlust vid torkning 0.5% max. (60°C, 4 hrs) (vacuum)
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (ELSD) (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Beilstein 31, 78
Merck Index 15, 4308
Specifikt rotationsförhållande - 78.00 (20.00°C c=4,H2O,NH3)
Specifik rotation − 78.00
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble in water
IUPAC-namn (3S,4R,5S,6S)-6-metyloxan-2,3,4,5-tetrol
Formel vikt 164.16
Procent renhet 97%
Fysisk form Pulver
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.