Läs mer
Thermo Scientific Chemicals L-(-)-fukos, 98 %
Produktkod. 11482808
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11482808 1 g 1g
11492808 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11482808 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer A16789.03
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    652.80 SEK
    524.65 SEK / 1g
    Save 128.15 SEK
    19% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 2438-80-4 | C6H12O5 | 164,16 g/mol
L-(-)-Fucose finner användning i kosmetika, läkemedel och kosttillskott. Det används vid bestämning av antigen i A- och B-blodgrupp. Det används också i selektionsmedierad leukocyt-endoteladhesion och värd-mikrob-interaktioner. Det används också i anti-aging krämer samt för att främja påskyndad läkning av sår och för att minska allergi.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
L-(-)-Fucose finner tillämpning i kosmetika, läkemedel och kosttillskott. Det används vid bestämning av antigen i A- och B-blodgrupp. Det används också i selektionsmedierad leukocyt-endoteladhesion och värd-mikrob-interaktioner. Det används också i anti-aging krämer samt för att främja påskyndad läkning av sår och för att minska allergi.
Löslighet
Lösligt i vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel. Förvara på en sval plats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2438-80-4
Molekylformel C6H12O5
Molekylvikt (g/mol) 164.16
MDL-nummer MFCD00135607
InChI-nyckel SHZGCJCMOBCMKK-DHVFOXMCSA-N
Synonym l---fucose, aldehydo-l-fucose, l-galactose, 6-deoxy, 2s,3r,4r,5s-2,3,4,5-tetrahydroxyhexanal, unii-28ryy2iv3f, l---rhodeose, 28ryy2iv3f, l--fucose, l-rhodeose, 3h-fucose
PubChem CID 3034656
ChEBI CHEBI:48204
LEDER C[C@@H]1OC(O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-(-)-Fucose
Smältpunkt 139 °C till 142 °C
Kvantitet 1 g
Beilstein 1422661
Känslighet Hygroskopisk
Merck Index 14,4279
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Optisk rotation −75° (c=10 i vatten)
IUPAC-namn (2S,3R,4R,5S)-2,3,4,5-tetrahydroxihexanal
Formel vikt 164.16
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.