Läs mer
L-Fucose, TRC
Produktkod. 30137261
Change view
Kvantitet:
10 mg
1 g
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30137261 2.5 g 2.5g
30136055 1 g -
17987894 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30137261 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF8361002.5G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2438-80-4
Molekylformel C6 H12 O5
Molekylvikt (g/mol) 164.16
Synonym L-Galactose, 6-deoxy-, Fucose, L- (8CI), 6-Deoxy-L-galactose, (-)-Fucose, 6-Desoxygalactose, Fucose, L-(-)-Fucose, L-Fucose, L-Galactomethylose, (2S,3R,4R,5S)-2,3,4,5-Tetrahydroxyhexanal
IUPAC-namn (2S,3R,4R,5S)-2,3,4,5-tetrahydroxyhexanal
LEDER C[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Fucose
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C6H12O5/c1-3(8)5(10)6(11)4(9)2-7/h2-6,8-11H,1H3/t3-,4+,5+,6-/m0/s1
Formel vikt 164.0685
Procent renhet >95%