Läs mer
L-Fuculose (1 M i vatten), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | L-Fuculose |
| CAS | 13074-08-3 |
| Molekylformel | C6H12O5 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 6-Deoxy-L-tagatose |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12O5/c1-3(8)5(10)6(11)4(9)2-7/h3,5-8,10-11H,2H2,1H3/t3-,5+,6-/m0/s1 |
| LEDER | C[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)C(=O)CO |
| IUPAC-namn | (3R,4R,5S)-1,3,4,5-tetrahydroxyhexan-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 164.16 |
| Formel vikt | 164.0685 |
| Visa mer |