Läs mer
Thermo Scientific Chemicals L-(-)-galaktos, 98 %
Produktkod. 11499437
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11499437 100 mg 100mg
11409447 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11499437 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer B21448.MC
Request Bulk or Custom Format
CAS: 15572-79-9 | C6H12O6 | 180.156 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 15572-79-9
Molekylformel C6H12O6
Molekylvikt (g/mol) 180.156
MDL-nummer MFCD00063833
InChI-nyckel GZCGUPFRVQAUEE-DPYQTVNSSA-N
Synonym aldehydo-l-galactose, 2s,3r,4r,5s-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal, aldehydo-l-galacto-hexose, unii-s93uii1dw8, s93uii1dw8, galactose, l
PubChem CID 84996
ChEBI CHEBI:37617
IUPAC-namn (2S,3R,4R,5S)-2,3,4,5,6-pentahydroxihexanal
LEDER C(C(C(C(C(C=O)O)O)O)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-(-)-Galactose
Smältpunkt 163°C to 165°C
Kvantitet 100 mg
Beilstein 1724622
Formel vikt 180.16
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.