Läs mer
L-Galactose, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | L-Galactose |
| CAS | 15572-79-9 |
| Molekylformel | C6 H12 O6 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | L-Galactose, Galactose, L- (8CI) |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3+,4+,5-,6?/m0/s1 |
| LEDER | OC[C@@H]1OC(O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]1O |
| IUPAC-namn | (3S,4R,5S,6S)-6-(hydroxymethyl)oxane-2,3,4,5-tetrol |
| Molekylvikt (g/mol) | 180.16 |
| Formel vikt | 180.0634 |