Läs mer
L-gamma-Glutamyl-L-valine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | L-gamma-Glutamyl-L-valine |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| InChI formel | InChI=1S/C10H18N2O5/c1-5(2)8(10(16)17)12-7(13)4-3-6(11)9(14)15/h5-6,8H,3-4,11H2,1-2H3,(H,12,13)(H,14,15)(H,16,17)/t6-,8-/m0/s1 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Formel vikt | 246.122 |
| Procent renhet | >95% |
| Frakt skick | Room Temperature |