Läs mer
L-Gamma-Glutamyl-(S)-Allyl-Cysteine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | gamma-Glutamyl-(S)-allyl-L-cysteine |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| InChI formel | InChI=1S/C11H18N2O5S/c1-2-5-19-6-8(11(17)18)13-9(14)4-3-7(12)10(15)16/h2,7-8H,1,3-6,12H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)/t7-,8-/m0/s1 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Formel vikt | 290.0936 |
| Procent renhet | >95% |
| Frakt skick | Dry Pack |