missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

L-glukono-1,5-lakton, TRC

Produktkod. 30240878
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30240878 100 mg
30240906 500 mg
30240633 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30240878 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCG413305100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 52153-09-0
Molekylformel C6 H10 O6
Molekylvikt (g/mol) 178.14
Synonym L-Gluconic acid, δ-lactone, (3S,4R,5R,6S)-3,4,5-Trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-one, L-Glucono-1,5-lactone, L-Glucono-δ-lactone
IUPAC-namn (3S,4R,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymetyl)oxan-2-one
LEDER OC[C@@H]1OC(=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material L-Glucono-1,5-lactone
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C6H10O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-5,7-10H,1H2/t2-,3-,4+,5-/m0/s1
Formel vikt 178.0477
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.