Läs mer
L-Glucose-1-13C, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | L-Glucose-1-13C |
| CAS | 478519-02-7 |
| Molekylformel | 13C C5 H12 O6 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | L-Glucose-1-13C (9CI), L-[1-13C]Glucose |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h1,3-6,8-12H,2H2/t3-,4+,5+,6+/m1/s1/i1+1 |
| LEDER | OC[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[13CH]=O |
| IUPAC-namn | (2S,3R,4S,5S)-2,3,4,5,6-pentahydroxy(1^{13}C)hexanal |
| Molekylvikt (g/mol) | 181.149 |
| Formel vikt | 181.067 |