Läs mer
Thermo Scientific Chemicals L(-)-glukos, 98 %
Produktkod. 10552061 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10552061 250 mg Glasflaska 250mg
10687592 1 g Glasflaska 1g
10025953 5 g Glasflaska 5g
10697094 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10552061 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 241922500
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 921-60-8 | C6H12O6 | 180,16 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 921-60-8
Molekylformel C6H12O6
Molekylvikt (g/mol) 180.16
MDL-nummer MFCD00148913
InChI-nyckel GZCGUPFRVQAUEE-VANKVMQKSA-N
Synonym l-glucose, l---glucose, levoglucose, l--glucose, 2s,3r,4s,5s-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal, aldehydo-l-glucose, aldehydo-l-gluco-hexose, d-glucose-13c6,d7, levoglucose usan, glucose, l-isomer
PubChem CID 10954115
ChEBI CHEBI:37626
IUPAC-namn (2S,3R,4S,5S)-2,3,4,5,6-pentahydroxihexanal
LEDER C(C(C(C(C(C=O)O)O)O)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L(-)-Glucose
Smältpunkt 153,0 °C till 156,0 °C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (ELSD) (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 250 mg
Specifikt rotationsförhållande −52,00 (20,00 °C c=10,H2O,NH3)
Specifik rotation −52.00
Löslighetsinformation (10% i vatten) Klar, färglös
Formel vikt 180.16
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.