Läs mer
L-(-)-glukos, vattenfri, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11458107
Change view
Kvantitet:
0.25 g
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
0.25g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11458107 5 g 5g
11468850 0.25 g 0.25g
11448107 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11458107 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17496.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-10-2026
CAS: 921-60-8 | Molecular Formula: C6H12O6 | Molecular Weight: 180.16 g/mol
L-(-)-glukos är en enantiomer av den vanligare D-glukosen, en naturligt förekommande kolhydrat som används i ett överflöd av cellulära processer. L-glukos är ett syntetiskt socker som används vid bildandet av L-glukos pentaacetat, ett potentiellt terapeutiskt medel för typ II-diabetes. Dessutom kan L-glukos användas som kolonrengöringsmedel före en koloskopi.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
L-(-)-Glucose är en enantiomer av den vanligare D-glukosen, en naturligt förekommande kolhydrat som används i ett överflöd av cellulära processer. L-glukos är ett syntetiskt socker som används vid bildandet av L-glukos pentaacetat, ett potentiellt terapeutiskt medel för typ II-diabetes. Dessutom kan L-glukos användas som kolonrengöringsmedel före en koloskopi.
Löslighet
Lösligt i vatten, alkohol.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 921-60-8
Molekylformel C6H12O6
MDL-nummer MFCD00148913
PubChem CID 10954115
ChEBI CHEBI:37626
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-(-)-Glucose
Namnnotering anhydra
Smältpunkt 148 °C till 157 °C
Kvantitet 5 g
Beilstein 1724626
Synonym l-glucose, l---glucose, levoglucose, l--glucose, 2 s,3 r,4 s,5 s-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal, aldehydo-l-glucose, aldehydo-l-gluco-hexose, d-glucose-13c6,d7, levoglucose usan, glucose, l-isomer
Löslighetsinformation Löslig i vattenlösning och alkohol.
InChI-nyckel WQZGKKKJIJFFOK-UHFFFAOYNA-N
Optisk rotation -53 °C=10 vattenlösning, 24 h)
LEDER OCC1OC(O)C(O)C(O)C1O
IUPAC-namn 6-(hydroximetyl)oxan-2,3,4,5-tetrol
Molekylvikt (g/mol) 180.16
Formel vikt 180.16
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.