Läs mer
L-(-)-glukos, vattenfri, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7023689
Kvantitet:
0.25 g
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
0.25g
1g
5g
Produktkod. 11468850
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A17496.01
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
L-(-)-glukos är en enantiomer av den vanligare D-glukosen, en naturligt förekommande kolhydrat som används i ett överflöd av cellulära processer. L-glukos är ett syntetiskt socker som används vid bildandet av L-glukos pentaacetat, ett potentiellt terapeutiskt medel för typ II-diabetes. Dessutom kan L-glukos användas som kolonrengöringsmedel före en koloskopi.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applications
L-(-)-Glucose is an enantiomer of the more common D-glucose a naturally occurring carbohydrate used in an abundance of cellular processes. L-Glucose is a synthetic sugar used in the formation of L-Glucose Pen taacetate, a potential therapeutic agent regarding type II diabetes. In addition, L-glucose can be used as a colon cleansing agent for before a colonoscopy procedure.
Solubility
Soluble in water, alcohol.
Notes
Store away from strong oxidizing agents. Keep container tightly closed. Store in cool, dry conditions in well sealed containers.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 921-60-8
Molekylformel C6H12O6
MDL-nummer MFCD00148913
PubChem CID 10954115
ChEBI CHEBI:37626
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-(-)-Glucose
Namnnotering anhydrous
Smältpunkt 148°C to 157°C
Kvantitet 0.25 g
Beilstein 1724626
Synonym l-glucose, l---glucose, levoglucose, l--glucose, 2s,3r,4s,5s-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal, aldehydo-l-glucose, aldehydo-l-gluco-hexose, d-glucose-13c6,d7, levoglucose usan, glucose, l-isomer
Löslighetsinformation Soluble in water,alcohol.
InChI-nyckel GZCGUPFRVQAUEE-VANKVMQKSA-N
Optisk rotation −53° (c=10 in Water, 24h)
LEDER C(C(C(C(C(C=O)O)O)O)O)O
IUPAC-namn (2S,3R,4S,5S)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal
Molekylvikt (g/mol) 180.156
Formel vikt 180.16
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.