Läs mer
L-glukos, MP Biomedicals™
Produktkod. 11384219 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11384219 1 g 1g
1 options
Produktkod. 11384219 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210178701
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1645.00 SEK
    1565.70 SEK / 1g
    Save 79.30 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
I lager
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Glucose
CAS 921-60-8
Färg Vitt
Molekylformel C6H12O6
Kvantitet 1 g
Synonym l-glucose, l---glucose, levoglucose, l--glucose, 2s,3r,4s,5s-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal, aldehydo-l-glucose, aldehydo-l-gluco-hexose, d-glucose-13c6,d7, levoglucose usan, glucose, l-isomer
InChI-nyckel GZCGUPFRVQAUEE-VANKVMQKSA-N
LEDER C(C(C(C(C(C=O)O)O)O)O)O
IUPAC-namn (2S,3R,4S,5S)-2,3,4,5,6-pentahydroxihexanal
Molekylvikt (g/mol) 180.156
PubChem CID 10954115
ChEBI CHEBI:37626
Formel vikt 180.16
Fysisk form Kristallint pulver