Läs mer
L-glukos, TRC
Produktkod. 30407509
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30407509 250 mg
1 options
Produktkod. 30407509 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCG596505250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-10-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Glucose
CAS 921-60-8
Molekylformel C6 H12 O6
Kvantitet 250 mg
Synonym L-Glucose, FM 602, L(-)-Glucose, Levoglucose, l-Glucose
InChI formel InChI=1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h1,3-6,8-12H,2H2/t3-,4+,5+,6+/m1/s1
LEDER OC[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)C=O
IUPAC-namn (2S,3R,4S,5S)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal
Molekylvikt (g/mol) 180.156
Formel vikt 180.063