Läs mer
L-Glutamic-2,3,3,4,4-d5 Acid, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | L-Glutamic Acid-d5 |
| CAS | 2784-50-1 |
| Molekylformel | C5 2H5 H4 N O4 |
| Kvantitet | 0.05 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C5H9NO4/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1/i1D2,2D2,3 D |
| LEDER | [2 H]C([2 H])(C(=O)O)C([2 H])([2 H])[C@]([2 H])(N)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2 S)-2-amino-2,3,3,4,4-pentadeuteriopentanedioic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 152.16 |
| Formel vikt | 152.0845 g/mol |
| Procent renhet | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |