Läs mer
L-Glutamic Acid 1-(1,1-Dimethylethyl) 5-(Phenylmethyl) Ester Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | L-Glutamic Acid 1-(1,1-Dimethylethyl) 5-(Phenylmethyl) Ester Hydrochloride |
| CAS | 105590-97-4 |
| Molekylformel | C16H24ClNO4 |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | H-Glu(OBzl)-OtBu Hydrochloride, (S)-5-Benzyl 1-tert-butyl 2-aminopentanedioate hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C16H23NO4.ClH/c1-16(2,3)21-15(19)13(17)9-10-14(18)20-11-12-7-5-4-6-8-12;/h4-8,13H,9-11,17H2,1-3H3;1H/t13-;/m0./s1 |
| LEDER | Cl.CC(C)(C)OC(=O)[C@@H](N)CCC(=O)OCc1ccccc1 |
| IUPAC-namn | 5-O-benzyl 1-O-tert-butyl (2S)-2-aminopentanedioate;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 329.82 |
| Formel vikt | 329.1394 |