Läs mer
L-Glutamic acid 1-methyl ester, 98%
Produktkod. 15449898
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15449898 1 g 1g
15459898 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15449898 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H63279.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6384-08-3 | C8H12N2 | 136.20 g/mol
L-glutaminsyra 1-metylester icke-essentiell aminosyra som är viktig för däggdjurens centrala nervsystem. Det är också en signalsubstans för konfotoreceptorer i den mänskliga hjärnan och används som behandling för patienter som har leversjukdom åtföljd av encefalopati (ett tillstånd som kallas ''leverkoma'').
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Löslighet Lösligt i
vatten.
Anmärkningar
Kyl. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6384-08-3
MDL-nummer MFCD00171677
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Glutamic acid 1-methyl ester
Smältpunkt 145°C (decomposition)
Färg Vitt
Molekylformel C8H12N2
Beilstein 1707273
Synonym 2,5-dimethyl-1,4-benzenediamine, 4-amino-2,5-dimethylaniline, 2,5-dimethyl-1,4-phenylenediamine, 2,5-dimethyl-p-phenylenediamine, 2,5-diamino-p-xylene, 2,5-dimethylphenylene-1,4-diamine, 2,5-dimethyl-1,4-benzoquinonediamine, ccris 8118, 1,4-dimethylphenylene-2,5-diamine, unii-re400vn2b4
Löslighetsinformation Soluble in water.
InChI-nyckel BWAPJIHJXDYDPW-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC1=CC(=C(C=C1N)C)N
IUPAC-namn 2,5-dimetylbensen-1,4-diamin
Molekylvikt (g/mol) 136.20
Kvantitet 1 g
PubChem CID 160824
ChEBI CHEBI:53613
Formel vikt 161.16
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.