Läs mer
L-glutaminsyra 1-metylester, TRC
Produktkod. 30389709
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30389709 1 g
1 options
Produktkod. 30389709 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCG5970151G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Glutamic Acid 1-Methyl Ester
CAS 6384-08-3
Molekylformel C6H11NO4
Kvantitet 1 g
Synonym Glutamic Acid Methyl Ester, Glutamic Acid 1-Methyl Ester, Glutamic Acid α-Methyl Ester, L-Glutamic Acid Methyl Ester, L-Glutamic Acid α-Methyl Ester, Methyl (S)-2-Amino-4-carboxybutanoate, Methyl L-Glutamate, α-Methyl L-Glutamate
InChI formel InChI=1S/C6H11NO4/c1-11-6(10)4(7)2-3-5(8)9/h4H,2-3,7H2,1H3,(H,8,9)/t4-/m0/s1
LEDER N[C@H](C(OC)=O)CCC(O)=O
IUPAC-namn (S)-4-amino-5-metoxi-5-oxopentanansyra
Molekylvikt (g/mol) 161.16
Formel vikt 161.07