Läs mer
L-glutaminsyra 1-tert-butylester, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15442529
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15442529 5 g 5g
15452529 250 mg 250mg
15432529 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15442529 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H65342.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 45120-30-7 | C9H17NO4 | 203.238 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 45120-30-7
Molekylformel C9H17NO4
Molekylvikt (g/mol) 203.238
MDL-nummer MFCD00038562
InChI-nyckel QVAQMUAKTNUNLN-LURJTMIESA-N
Synonym h-glu-otbu, s-4-amino-5-tert-butoxy-5-oxopentanoic acid, 1-tert-butyl l-glutamate, l-glutamic acid 1-tert-butyl ester, 4s-4-amino-5-tert-butoxy-5-oxopentanoic acid, glu-otbu, h-gluotbu, ambotzhaa5210, pubchem17225, glutamic acid t-butyl ester
PubChem CID 117505
IUPAC-namn (4S)-4-amino-5-[(2-metylpropan-2-yl)oxi]-5-oxopentansyra
LEDER CC(C)(C)OC(=O)C(CCC(=O)O)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Glutamic acid 1-tert-butyl ester
Smältpunkt 139°C to 145°C
Färg Vitt
Beilstein 2414793
Kvantitet 5 g
Formel vikt 203.24
Procent renhet 97%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.